Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa non sterili, ME25
Codice prodotto. 11375364
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4.7 cm
47 mm
50 mm
Colore della griglia:
Green/Black
N.D.
Nero
White
Size (Metric) Grid:
0.31 cm
3.1mm
5mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Colore della griglia Size (Metric) Grid Dimensione della confezione
11375364 50 mm Nero 3.1mm pezzi 100
11365364 47 mm Nero 3.1mm pezzi 100
11325394 50 mm White 3.1mm pezzi 100
10292131 4.7 cm N.D. 0.31 cm pezzi 100
11365384 47 mm Green/Black 3.1mm pezzi 100
11325364 47 mm Nero 5mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11375364 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10406814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    154.00€ / pezzi 100
    Risparmia 9.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Assorbimento maggiore del prodotto con un elevato grado di superficie interna. Le membrane in esteri misti di cellulosa non sterili Whatman™ ME25 sono lisce per le applicazioni di conta delle colonie automatiche o a griglia per agevolare le procedure di conta manuali.
Offers a larger adsorption of product with a high degree of internal surface area. Whatman™ Non-sterile ME25 Mixed Cellulose Membranes are available plain for automatic colony counting applications, as well as gridded to assist in manual counting procedures.
Composed of cellulose acetate and cellulose nitrate characterized by a smooth and uniform surface. Color contrast provided by the filter surface facilitates particle detection and minimizes eye fatigue.
  • Surface (3.1 mm intervals) make filters ideal for colony counting after incubation
  • Special nontoxic ink used is completely free from bacterial growth inhibitors
  • Manufactured under strictly controlled cleanroom conditions
  • Pore size: 0.45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Colore della griglia Nero
Capacità legante delle proteine Medium
Quantità 100 Pack
Size (Metric) Grid 3.1mm
Tipo di superficie Grid
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Spessore (sistema metrico) 145 μm
Tipo Membrane
Portata flusso d'acqua 12.5 sec./100mL/12.5cm2
Diametro (sistema imperiale) 2 in.
Diametro (sistema metrico) 50 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME25/21, 0.45µm 50mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose