Learn More
Cytiva Membrane Track-Etched in policarbonato Nuclepore™
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ Nuclepore™ Polycarbonate Hydrophilic Membrane Sheets combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
88.66€ - 790.00€
Specifica
Materiale | Nucleopore Polycarbonate |
---|---|
Portata | High |
Idrofobicità | Hydrophilic |
Tipo | Membrane Filter |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11329004
|
Cytiva
113502 |
0.03 μm | 254 x 204mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11362915
|
Cytiva
113313 |
0.05 μm | 42 x 19mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.- Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
- Track-etched for highly defined pore size and high pore density
- Treated with PVP to render it hydrophilic
- Low extractables, minimizing sample contamination risk
- High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
- Low, consistent ash and low tare weights
- Smooth flat surface for high particle visibility
Specifica
Nucleopore Polycarbonate | |
High | |
Hydrophilic | |
Membrane Filter |