Learn More
Cytiva Whatman™ Nylon Membrane
Codice prodotto. 11365084
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11365084 47 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11365084 Fornitore Cytiva N. del fornitore 7410004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    200.00€
    188.00€ / pezzi 100
    Risparmia 12.00€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For filtering aqueous solutions and most organic solvents
  • Hydrophilic
  • Flexible, durable and tear resistant
  • Can be autoclaved at 135°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Disc
Materiale Nylon
Dimensione del poro 1 μm
Diametro (sistema imperiale) 1.8 in.
Diametro (sistema metrico) 47 mm