Learn More
Cytiva™ Membrane in nylon
Codice prodotto. 11334874
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.5μ m
0.5 μm
0.8 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
90 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11334874 0.8 μm 47 mm pezzi 100
11384864 0.2 μm 90 mm pezzi 50
10012161 0.2 μm 47 mm pezzi 100
11394864 0.5 μm 13 mm pezzi 100
11314874 0.5μ m 47 mm pezzi 100
11345084 0.2 μm 13 mm pezzi 100
11304874 0.45 μm 25 mm pezzi 100
11324874 0.5 μm 90 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11334874 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 7408004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    210.00€ / pezzi 100
    Risparmia 10.00€
    4% Sconto
In stock
Flessibili e durevoli per manipolazioni semplici. Le membrane in nylon Cytiva sono naturalmente idrofile, per eliminare la necessità di agenti umettanti e preumettanti nella filtrazione di soluzioni acquose.
Flexible and durable for easier handling. Cytiva Nylon Membranes are naturally hydrophilic, eliminating need for wetting agents and prewetting when filtering aqueous solutions.
  • Pure nylon membranes
  • Tear-resistant
  • Filter many organic solvents
  • Autoclavable up to 135°C
  • Biotechnology applications include filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers and solutions
  • Used in chromatography to filter samples, aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavabile Sì
Tipo di filtro Membrane Filter
Materiale Nylon
Dimensione del poro 0.8 μm
Idrofobicità Idrofilo
Quantità 100/conf.
Tipo Filtration Membrane Disc
Diametro (sistema metrico) 47 mm