Learn More
Cytiva Whatman™ Nytran™ Nylon Membranes
Codice prodotto. 11929287
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 cm
30 cm
Larghezza (sistema metrico):
3 m
Formato:
Roll
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Formato Dimensione del poro Dimensione della confezione
11929287 30 cm 3 m Roll 0.2 μm Pezzo
11919287 20 cm 3 m Roll 0.2 μm Pezzo
11939287 20 cm 3 m Roll 0,45 μm Pezzo
10003401 30 cm 3 m Roll 0,45 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11929287 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10416096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    628.00€ / pezzi 1
    Risparmia 62.00€
    8% Sconto
In stock
Cast uniformly on both sides of a support matrix, providing excellent symmetry and allowing membranes to lie flat without curling
  • Moderately charged—ideal for applications that require a lower charge including Southern and Northern blotting, colony and plaque lifts, as well as dot and slot blots
  • Allows for excellent signal-to-noise ratios
  • Binding capacity: >400μg/cm2
  • Compatible with isotopic and nonisotopic detection
  • Available in 0.2μm and 0.45μm pore size for optimal retention of oligos and larger DNA fragments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 3 m
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for isotopic and nonisotopic detection
Capacità di legame >400μg/cm2
Formato Roll
Materiale Nylon
Dimensione del poro 0.2 μm
Dimensions (LxW) 300 x 30 cm