Learn More
Cytiva Cartine con indicatore di pH, blocchetto
Accurate for a wide range of routine pH testing
Marca:  Cytiva 2600-500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35280kg
Codice prodotto. 11844473
  • 128.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Instant pH readings.
  • Accurate for a wide range of routine pH testing.
  • Inexpensive.
  • Convenient and portable for field use.
Specifica
Specifica
Rosso congo
Strip
1 unità di pH
Blocchetto indicatore di pH
Da 1 a 11
Grazie alla velocità di determinazione dei valori di pH è stata utilizzata in numerose applicazioni nei laboratori e nell'industria
20 strisce graduate ad ampio intervallo (pH da 1 a 11) in 1 unità di pH, carta di confronto colorimetrico all'interno della copertina, 20 fogli per blocchetto, 10 set di 10 blocchetti per confezione