Learn More
Cytiva Cartine con indicatore di pH, strisce CF
Codice prodotto. 11390684
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
Da 4.5 a 10
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Dimensione della confezione
11390684 Da 4.5 a 10 pezzi 100
10377481 0 to 14 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11390684 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2614991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.35€
    21.84€ / pezzi 100
    Risparmia 3.51€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides an extremely clear and accurate visual pH value using four different segments of dye-impregnated indicator papers. ™
  • Plastic supports that retain stiffness in liquids
  • Paper segments on each strip have chemically bonded dyes; can't leach into solution
  • Complementary indicator charts provide clear comparison
  • Full-range strips (0 to 14) graduated in 1pH units; wide-range strips (4.5 to 10pH) in 0.5pH units
  • xx
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di pH Da 4.5 a 10
Formato Strip
Graduazioni 0.5 unità di pH
Include Supporti in plastica, segmenti di carta su ogni striscia, diagrammi indicatori complementari
Quantità 100 Pack
Tipo Strisce per test del pH
Dimensioni (L x P) 80 x 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm
Larghezza (sistema metrico) 6 mm