Learn More
Cytiva Cartina con indicatore Panpeha
Codice prodotto. 11354974
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
0 to 14
2 to 9
42380
Da 0 a 14
Quantità:
1 rotolo
100 Pack
200 Pack
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH Quantità unitSize
11354974 Da 0 a 14 100 Pack pezzi 100
11364974 2 to 9 100 Pack pezzi 100
11919347 42380 1 rotolo Pezzo
11375254 0 to 14 200 Pack pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11354974 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10362000
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Provides rapid determination of pH values. ™
Determine pH using the supplied color comparison table. Test strips assume a particular color on contact with the sample solution.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Inexpensive
  • Comodo e portatile per l'uso sul campo. These pH indicators have been impregnated with a mixture of several indicators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di pH Da 0 a 14
Formato Strip
Include Carta di comparazione colorimetrica
Quantità 100 Pack
Tipo Cartina con indicatore