Learn More
Cytiva Dispenser a rotolo indicatore pH tipo SR
Codice prodotto. 10052251
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di pH:
0.5 to 5.5
1 to 14
6.4 to 8
8 to 10
Da 1 a 11
Da 4 a 7
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di pH unitSize
10052251 Da 1 a 11 Pezzo
11340674 0.5 to 5.5 Pezzo
11360674 6.4 to 8 Pezzo
11330674 1 to 14 Pezzo
11350674 Da 4 a 7 Pezzo
11370674 8 to 10 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10052251 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2611628
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rapida determinazione dei valori di pH. I dispenser a rotolo di indicatori di pH Whatman™ SR sono disponibili in versione ridotta o completa.
Used for rapid determination of pH values
  • Instant pH readings
  • Accurate for wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di pH Da 1 a 11
Formato Reel
Da utilizzare con (applicazione) Grazie alla velocità di determinazione dei valori di pH è stata utilizzata in numerose applicazioni nei laboratori e nell'industria
Tipo Nastro TC