Learn More
Cytiva Whatman™ Plastic Zipper Seal Storage Bag
Codice prodotto. 11969134
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Plastic
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11969134 Plastic pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11969134 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10548232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    43.55€ / pezzi 100
    Risparmia 1.45€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Zipper storage bag for 903 Protein Saver Cards
  • Accommodates cards up to W x H: 95 x 130 mm
  • W x H: 4 x 6 in. (102 x 152 mm)
  • Clear flexible plastic
  • Pack of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di chiusura Zip Seal
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Storing and archiving Whatman Protein Saver card samples.
Materiale Plastic
N. per confezione 100
Quantità 100
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Altezza (sistema imperiale) 6 in.
Altezza (sistema metrico) 152 mm
Product Type Zip-seal Storage Bag
Larghezza (sistema metrico) 102 mm