Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 36 AS
Area di filtrazione altamente efficace in una dimensione ridotta. Le capsule AS monouso Whatman™ Polycap AS 36 consentono di filtrare con facilità campioni difficili e di grandi volumi.
65.85€ - 437.00€
Specifica
Materiale (membrana) | Nylon |
---|---|
Area di filtraggio | 400 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtration of aqueous solutions (such as cell culture media, serum enzymes and water) and removal of bacteria and debris. |
Materiale alloggiamento | Polypropylene (PP) |
Pressione max | 4.1 bar (60 psi) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Stile uscita | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Stile ingresso | Stile uscita | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11369084
|
Cytiva
6708-3602 |
0.2 μm | 1/2 SB inlet | 1/2 SB outlet | Sterile |
66.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11379084
|
Cytiva
6709-3602 |
0.2 μm | MNPT inlet | SB outlet | Sterile |
66.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11399084
|
Cytiva
6705-3604 |
0.45 μm | SB inlet | SB outlet | Sterile |
96.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10527111
|
Cytiva
6705-3602 |
0.2 μm | Ingresso SB | Uscita SB | Sterile |
65.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11329094
|
Cytiva
6706-3602 |
0.2 μm | SB inlet | SB outlet plus filling bell | Sterile |
81.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11339094
|
Cytiva
2606T |
0.2 μm | FNPT | FNPT | Non-sterile |
437.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Consigliate per la filtrazione di soluzioni acquose. Con prefiltro in microfibra di vetro (GMF) e membrana in nylon, prolungano la durata del filtro e consentono di filtrare facilmente volumi elevati e campioni difficili.- Il primo strato (GMF) agisce come prefiltro per garantire una durata più lunga della membrana (0.2, 0.45 e 1.0 μm) e una maggiore efficienza di filtrazione.
- Lo strato in nylon è intrinsecamente idrofilo, presenta un basso livello di estraibili, è biologicamente sicuro e offre portate eccellenti.
- Alloggiamento realizzato per termofusione (senza colle, adesivi o materiali estranei).
- Integrità verificabile con i test del punto di bolla, del calo di pressione o del flusso in corrente.
- Forniscono un'area di filtrazione ad alta efficienza in un formato compatto.
- Autoclavabili, alcune capsule sono presterilizzate con irradiazione gamma.
- Prodotte in camere sterili conformemente ai sistemi di qualità ISO.
Specifica
Nylon | |
Filtration of aqueous solutions (such as cell culture media, serum enzymes and water) and removal of bacteria and debris. | |
4.1 bar (60 psi) |
400 cm2 | |
Polypropylene (PP) |