Learn More
Cytiva™ Capsule monouso Polycap, 36 AS
Codice prodotto. 10527111
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
Stile ingresso:
1/2 SB inlet
FNPT
Ingresso SB
MNPT inlet
SB inlet
Stile uscita:
1/2 SB outlet
FNPT
SB outlet
SB outlet plus filling bell
Uscita SB
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Stile ingresso Stile uscita Sterilità Dimensione della confezione
10527111 0.2 μm Ingresso SB Uscita SB Sterile Pezzo
11369084 0.2 μm 1/2 SB inlet 1/2 SB outlet Sterile Pezzo
11379084 0.2 μm MNPT inlet SB outlet Sterile Pezzo
11399084 0.45 μm SB inlet SB outlet Sterile Pezzo
11329094 0.2 μm SB inlet SB outlet plus filling bell Sterile Pezzo
11339094 0.2 μm FNPT FNPT Non-sterile pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10527111 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 67053602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.10€
    67.73€ / pezzi 1
    Risparmia 5.37€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Area di filtrazione altamente efficace in una dimensione ridotta. Le capsule AS monouso Whatman™ Polycap AS 36 consentono di filtrare con facilità campioni difficili e di grandi volumi.
Recommended for filtering aqueous solutions. Combines a glass microfiber (GMF) prefilter and a nylon membrane, prolonging the life of the filter and allowing larger volumes and difficult samples to be filtered easily.
  • First layer (GMF) acts as a prefilter to ensure longer membrane (0.2, 0.45, and 1.0 μm) life and higher filtration efficiency.
  • Nylon membrane layer is inherently hydrophilic, has low extractables, is biosafe, and has excellent flow rates.
  • Housing thermally fused (no glues, adhesives, or extraneous materials).
  • Integrity-testable by bubble point, pressure decay, or forward flow methods.
  • Provides highly effective filtration area in a small size.
  • Autoclavable; some presterilized with gamma irradiation.
  • Manufactured in clean room facilities under ISO Quality Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Descrizione Polycap AS 36 Capsule Filter, sterile, 0.2 μm, SB inlet and outlet (1 pc)
Materiale (membrana) Nylon
Dimensione del poro 0.2 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 400 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione di soluzioni acquose (quali terreni di colture cellulari, enzimi sierici e acqua) e rimozione di batteri e detriti.
Materiale alloggiamento Polipropilene (PP)
Stile ingresso Ingresso SB
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Stile uscita Uscita SB