Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 36 TF
Codice prodotto. 11320824
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
1-1/2 in. Sanitary
FNPT
MNPT
Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Stepped Barb
Stile uscita:
1-1/2 in. Sanitary
FNPT
Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Stepped Barb
Quantità:
1 Ea.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Stile ingresso Stile uscita Quantità Dimensione della confezione
11320824 0.2 μm Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici) Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici) 1 Ea. Pezzo
11349174 0.2 μm MNPT Stepped Barb 1 Ea. Pezzo
11319174 0.1 μm MNPT Stepped Barb 1 Ea. Pezzo
11389174 0.45 μm MNPT Stepped Barb 1 Ea. Pezzo
11330824 1 μm Stepped Barb Stepped Barb 1 Ea. Pezzo
11399174 1 μm FNPT FNPT 5 Pk. pezzi 5
11369174 0.45 μm 1-1/2 in. Sanitary 1-1/2 in. Sanitary 5 Pk. pezzi 5
11329174 0.2 μm FNPT FNPT 5 Pk. pezzi 5
11359174 0.2 μm Stepped Barb Stepped Barb 5 Pk. pezzi 5
11309184 1 μm Stepped Barb Stepped Barb 5 Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11320824 Fornitore Cytiva N. del fornitore 67003602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    102.27€ / pezzi 1
    Risparmia 4.73€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 02-11-2026
Con robusta membrana in PTFE e alloggiamento in polipropilene. Le capsule monouso Whatman™ Polycap™, 36 TF sono ideali per la filtrazione di soluzioni organiche e aggressive, aria e gas.
  • Integrity testable
  • Bidirectional flow: certain applications may require orientation
  • Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Applications:
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Descrizione Polycap TF 36, 0.2 μm, with 3/8 in SB inlet and outlet (1 pc)
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Area di filtraggio 500 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione di soluzioni organiche, soluzioni aggressive, aria e gas; anche per l’uso come sfiato.
Materiale alloggiamento Polipropilene
Collegamento ingresso (sistema imperiale) 1/4 to 3/8 in.
Raccordo ingresso (sistema metrico) 6 to 9.5 mm
Stile ingresso Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Pressione max 4.1 bar (60 psi)
Raccordo uscita 6 to 10 mm (1/4 to 3/8 in.)
Stile uscita Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Quantità 1 Ea.