Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 36 TF
Descrizione
- Integrity testable
- Bidirectional flow: certain applications may require orientation
- Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Applications:
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | Polycap TF 36, 1.0 μm, with 3/8 in SB inlet and outlet (1 pc) |
| Materiale (membrana) | PTFE |
| Dimensione del poro | 1 μm |
| Area di filtraggio | 500 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent. |
| Materiale alloggiamento | Polypropylene |
| Collegamento ingresso (sistema imperiale) | 1/4 to 3/8 in. |
| Raccordo ingresso (sistema metrico) | 6 to 9.5 mm |
| Stile ingresso | Stepped Barb |
| Vedi altri risultati |