Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap, 36 TF
Codice prodotto. 11359174
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.2 μm
0.45 μm
1 μm
Stile ingresso:
1-1/2 in. Sanitary
FNPT
MNPT
Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Stepped Barb
Stile uscita:
1-1/2 in. Sanitary
FNPT
Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici)
Stepped Barb
Quantità:
1 Ea.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Stile ingresso Stile uscita Quantità Dimensione della confezione
11359174 0.2 μm Stepped Barb Stepped Barb 5 Pk. pezzi 5
11349174 0.2 μm MNPT Stepped Barb 1 Ea. Pezzo
11319174 0.1 μm MNPT Stepped Barb 1 Ea. Pezzo
11389174 0.45 μm MNPT Stepped Barb 1 Ea. Pezzo
11320824 0.2 μm Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici) Raccordo portagomma da 6 a 10 mm (da 1/4 a 3/8 pollici) 1 Ea. Pezzo
11330824 1 μm Stepped Barb Stepped Barb 1 Ea. Pezzo
11399174 1 μm FNPT FNPT 5 Pk. pezzi 5
11369174 0.45 μm 1-1/2 in. Sanitary 1-1/2 in. Sanitary 5 Pk. pezzi 5
11329174 0.2 μm FNPT FNPT 5 Pk. pezzi 5
11309184 1 μm Stepped Barb Stepped Barb 5 Pk. pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11359174 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.00€
    306.00€ / pezzi 5
    Risparmia 11.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Con robusta membrana in PTFE e alloggiamento in polipropilene. Le capsule monouso Whatman™ Polycap™, 36 TF sono ideali per la filtrazione di soluzioni organiche e aggressive, aria e gas.
  • Integrity testable
  • Bidirectional flow: certain applications may require orientation
  • Filter Media: Hydrophobic PTFE membrane
Applications:
Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale (membrana) PTFE
Dimensione del poro 0.2 μm
Area di filtraggio 500 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtration of organic solutions, aggressive solutions, air and gas; also can be used as vent.
Materiale alloggiamento Polypropylene
Collegamento ingresso (sistema imperiale) 1/4 to 3/8 in.
Raccordo ingresso (sistema metrico) 6 to 9 mm
Stile ingresso Stepped Barb
Raccordo uscita 6 to 9 mm (1/4 to 3/8 in.)
Stile uscita Stepped Barb
Quantità 5 Pk.