Learn More
Cytiva Capsule monouso Polycap™ HD: 75 HD
Descrizione
- Integrity testable
- With inlet vent
- Filter Media: Monofilament anisotropic polypropylene (MAPP) filter
- Able to be sterilized by autoclaving with steam or ethylene oxide (EtO)
- Retention (with air purge), <2mL
- Max pressure: 4.1 bar (60 psi)
Filtration of aqueous solutions, biologicals, inks and pigments, photographic emulsions, food and beverages, solvents. Offer broad capacity between gross paper filters and microporous membranes.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Descrizione | Polycap HD 75 Capsule Filter, 20.0 μm with 1/2 SB inlet and outlet (1 pc) |
| Materiale (membrana) | Polipropilene anisotropo a monofilamento |
| Dimensione del poro | 20μ m |
| Area di filtraggio | 805 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione di soluzioni ad alto contenuto di detriti e prefiltrazione di soluzioni chimiche aggressive. Vasta gamma di capacità grazie ai filtri in carta per materiali grossolani e alle membrane microporose. |
| Materiale alloggiamento | Polipropilene |
| Collegamento ingresso (sistema imperiale) | 3/8 to 1/2 in. |
| Raccordo ingresso (sistema metrico) | 10 to 12 mm |
| Stile ingresso | Flangia a passi per tubi da 10 a 12 mm (da 3/8 a 1/2 pollici) |
| Vedi altri risultati |