Learn More
Cytiva Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.2μm BA83 Protran
Codice prodotto. 11305304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Each
50/Pk.
Formato:
Disc
Roll
Sheet
Dimensioni (sistema metrico):
140 x 140 mm
20 cm x 3 m
30 cm x 3 m
82 mm dia.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Formato Dimensioni (sistema metrico) unitSize
11305304 50/Pk. Disc 82 mm dia. pezzi 50
11938915 1 Each Roll 30 cm x 3 m Pezzo
11915104 1 Each Roll 20 cm x 3 m Pezzo
15530093 50/Pk. Sheet 140 x 140 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11305304 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10401316
100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible
  • Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
  • Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
  • High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
  • Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
  • Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
  • Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
  • Also available in circular formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection
Capacità di legame High
Quantità 50/Pk.
Formato Disc
Materiale Nitrocellulose
Dimensione del poro 0.2 μm
Dimensioni (sistema metrico) 82 mm dia.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • protran BA 83, 82mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose