Learn More
Cytiva™ Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.2μm BA83 Protran
Descrizione
- Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
- Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
- High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
- Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
- Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
- Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
- Also available in circular formats
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection |
| Capacità di legame | High |
| Quantità | 50/Pk. |
| Formato | Sheet |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Dimensioni (sistema metrico) | 140 x 140 mm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- protran BA 83, 140mm x 140mm
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose