Learn More
Cytiva Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Circles
100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible
124.00€ - 995.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection |
---|---|
Capacità di legame | High |
Formato | Disc |
Materiale | Nitrocellulose |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11305294
|
Cytiva
10401116 |
82 mm | 50/Pk. |
322.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11365334
|
Cytiva
10402506 |
25 mm | 100/Pk. |
124.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11375334
|
Cytiva
10402525 |
132 mm | 50/Pk. |
555.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11395334
|
Cytiva
10402578 |
25 mm | 1000/Pk. |
995.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11315294
|
Cytiva
10401124 |
132 mm | 25/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11385334
|
Cytiva
10402548 |
137 mm | 50/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11305344
|
Cytiva
10402579 |
82.5 mm | 50/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10087930
|
Cytiva
10405316 |
82 cm | 50/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
- Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
- High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
- Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
- Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
- Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
Specifica
Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection | |
Disc | |
0.45 μm |
High | |
Nitrocellulose |