Learn More
Cytiva™ Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Circles
Codice prodotto. 11305294
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100/Pk.
1000/Pk.
25/Pk.
50/Pk.
Diametro (sistema metrico):
25 mm
82 mm
82.5 mm
132 mm
137 mm
82 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 25
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11305294 50/Pk. 82 mm pezzi 50
11315294 25/Pk. 132 mm pezzi 25
11365334 100/Pk. 25 mm pezzi 100
11385334 50/Pk. 137 mm pezzi 50
11375334 50/Pk. 132 mm pezzi 50
11395334 1000/Pk. 25 mm pezzi 1000
11305344 50/Pk. 82.5 mm pezzi 50
10087930 50/Pk. 82 cm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11305294 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 10401116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    306.00€ / pezzi 50
    Risparmia 18.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible
  • Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
  • Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
  • High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
  • Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
  • Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
  • Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection
Capacità di legame High
Diametro (sistema metrico) 82 mm
Quantità 50/Pk.
Formato Disc
Materiale Nitrocellulose
Dimensione del poro 0,45 μm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • protran BA 85, 82mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose