Learn More
Cytiva Cerchi di membrana in PTFE
Codice prodotto. 11353445
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
1.0 μm
5μ m
Diametro (sistema metrico):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
90 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11353445 5μ m 47 mm pezzi 50
11383435 0.45 μm 47 mm pezzi 50
11363445 5μ m 50 mm pezzi 50
11373445 5μ m 90 mm pezzi 25
11343445 5μ m 37 mm pezzi 50
11333445 5μ m 150 mm pezzi 25
11313445 1.0 μm 47 mm pezzi 50
11303445 1.0 μm 25 mm pezzi 50
11393435 0.45 μm 50 mm pezzi 50
11345404 0.2 μm 50 mm pezzi 50
11335404 0.2 μm 47 mm pezzi 50
11323445 1.0 μm 50 mm pezzi 50
11325404 0.2 μm 25 mm pezzi 50
11373435 0.45 μm 25 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11353445 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10411111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00€
    331.00€ / pezzi 50
    Risparmia 17.00€
    4% Sconto
In stock
Per la chiarificazione di sostanze corrosive, solventi e fluidi aggressivi. I filtri circolari in membrana in PTFE Whatman™ sono particolarmente utili nell'analisi HPLC quando le particelle solide possono causare danni permanenti alla colonna.
Provides clarification of corrosives, solvents, and aggressive fluids. Whatman™ PTFE Membrane Circles are particularly useful in HPLC analysis when solid particles can cause permanent damage to the column.
  • Hydrophobic
  • Chemically stable and inert
  • Can be used up to 120°C
  • Laminated onto randomly arranged polypropylene support material
  • For filtration with organic and chemically aggressive solutions or gases
  • Particularly suitable for HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Politetrafluoroetilene (PTFE)
Dimensione del poro 5μ m
Idrofobicità Hydrophobic
Tipo di membrana TE 38
N. per confezione 50Pack
Diametro (sistema metrico) 47 mm