Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc™ 13mm Nonsterile Cellulose Acetate Syringe Filters
Whatman™ Puradisc™ 13mm Nonsterile Syringe Cellulose Acetate Filters may be used for biological and HPLC sample preparation.
Marca:  Cytiva 6771-1304
244.92 EUR valido fino al 2024-03-31
Usa il codice promo "21663" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Codice prodotto. 11339224
  • 277.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
    • Diameter: 13mm
    • Autoclave at 121°C (131°C max)
    • Sample volume up to 10mL
    • Low hold-up volume <25μL ensures maximum sample recovery
    • Optional glass microfiber
    • Tube-tip format (optional)
Specifica
Specifica
Puradisc 13 Cellulose Acetate Syringe Filter, 0.45 μm (100 pcs)
0.45 μm
1.3 cm2
Female luer lock
Male luer
100 Pieces
Up to 10 mL
13 mm
Cellulose Acetate
Non-sterile
Polypropylene (PP)
100
5.2 bar (75 psi)
Syringe Filter
16.3 x 19.8 mm