Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc da 13 mm in GMF
In microfibra di vetro. I filtri per siringa GMF Whatman™ Whatman™ Puradisc da 13 mm sono idrofili e perfettamente compatibili con solventi organici, acidi forti e basi.
255.00€ - 1090.00€
Specifica
Area di filtraggio | 1.3 cm2 |
---|---|
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11344744
|
Cytiva
6827-1315 |
Microfibra di vetro 934-AH | 1.5 μm | Confezione da 100 |
264.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11394734
|
Cytiva
6822-1312 |
GF/C | 1.2 μm | Confezione da 100 |
255.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11309234
|
Cytiva
6821-1310 |
Glass Microfiber | 1.0 μm | Confezione da 100 |
255.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10042111
|
Cytiva
6823-1327 |
Glass Microfiber | 2.7μ m | Confezione da 100 |
255.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11384734
|
Cytiva
6820-1316 |
Glass Microfiber | 1.6μ m | Confezione da 100 |
255.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10566731
|
Cytiva
6825-1307 |
Glass Microfiber | 0.7 μm | Confezione da 100 |
255.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11329234
|
Cytiva
6806-1316 |
Glass Microfiber | 1.6 μm | Confezione da 500 |
1090.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11359224
|
Cytiva
6818-1304 |
Glass Microfiber | 0.45 μm | 500 Pieces |
1090.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Filtro microfibra di vetro
- Resistenza ad agenti chimici buona e elevata resa dei campioni
- Volume di mantenimento, ≤25μL
- Area del filtro: 1.3 cm2
- Alloggiamento in polipropilene
- Autoclavabile a 121°C per 20 minuti
- Ingresso Luer Lock femmina
- Uscita Luer maschio
- Non sterile
Specifica
1.3 cm2 | |
Polipropilene | |
13 mm |