Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc da 13 mm in GMF
In microfibra di vetro. I filtri per siringa GMF Whatman™ Whatman™ Puradisc da 13 mm sono idrofili e perfettamente compatibili con solventi organici, acidi forti e basi.
Marca: Cytiva 6822-1312
185.39 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
- Glass Microfiber Filter
- Good chemical resistance and high sample throughput
- Hold-up volume, ≤25μL
- Filter area: 1.3cm2
- Polypropylene housing
- Autoclavable at 121°C for 20 minutes
- Female Luer Lock inlet
- Male Luer outlet
- Nonsterile
Specifica
GF/C | |
Non-sterile | |
≤25 μl | |
Luer-Lock femmina | |
5.2 bar | |
Filtro per siringa | |
13 mm |
1.2 μm | |
1.3 cm quadrati | |
Polipropilene | |
Luer maschio | |
Confezione da 100 | |
Up to 10 mL |