Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in PTFE da 4 e 13 mm Puradisc
Con membrana idrofobica chimicamente stabile e inerte. I filtri per siringa in PTFE Whatman™ Puradisc da 13 mm vengono utilizzati principalmente per la filtrazione di campioni non acquosi.
168.00€ - 2630.00€
Specifica
Materiale | Politetrafluoroetilene (PTFE) |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 1.3 cm2 |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | ≤25 μl |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11389224
|
Cytiva
6766-1304 |
0.45 μm | Confezione da 2000 |
2630.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11314684
|
Cytiva
6784-1304 |
0.45 μm | Confezione da 100 |
255.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10310941
|
Cytiva
6784-1310 |
1.0 μm | Confezione da 100 |
255.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10350841
|
Cytiva
6784-1301 |
0.1μ m | Confezione da 100 |
255.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10696201
|
Cytiva
6783-1304 |
0.45 μm | Confezione da 500 |
930.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11304684
|
Cytiva
6784-1302 |
0.2 μm | Confezione da 100 |
259.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11344674
|
Cytiva
6783-1302 |
0.2 μm | Confezione da 500 |
930.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11319224
|
Cytiva
6766-1302 |
0.2 μm | 2000 Pieces |
2630.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10055120
|
Cytiva
6775-1304 |
0.45 μm | Confezione da 50 |
168.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11314654
|
Cytiva
6775-1302 |
0.2 μm | Confezione da 50 |
178.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Employs a hydrophobic membrane that is chemically stable and inert. Whatman™ Puradisc 13mm PTFE Syringe Filters are mainly used for filtration of non-aqueous samples.
- Resistenza eccellente a tutti i solventi organici
- Alloggiamenti dei filtri in polipropilene
- Ingresso Luer Lock femmina
- Uscita Luer maschio
- Non sterile
- Autoclavabile
- Per campioni fino a 10 ml
- Area filtro: 1.3 cm2
- Volumi di campione trattenuto (con spurgo dell’aria) di ≤25 μl
Specifica
Politetrafluoroetilene (PTFE) | |
1.3 cm2 | |
Polipropilene | |
Luer maschio | |
Filtro per siringa | |
16.3 x 19.8 mm |
Non-sterile | |
≤25 μl | |
Luer Lock femmina | |
5.2 bar | |
Fino a 10 ml | |
13 mm |