Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc 25 mm: Tipo non sterile
Ideate per rimanere stabili con bassi livelli di pH, sono caratterizzate da bassi livelli di estraibili e da un ridotto assorbimento proteico che le rende adatte per molti solventi acquosi e organici. Filtri per siringa Whatman™ Puradisc in PES: non sterili, consentono una portata maggiore rispetto al PTFE o al PVDF.
Marca:  Cytiva 6794-2510
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.47000kg
Codice prodotto. 11393325
  • 1390.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polyethersulfone (PES) membrane for filtering aqueous solutions
  • Low protein binding
  • Polypropylene housing
  • Female Luer Lock inlet
  • Male Luer outlet
Specifica
Specifica
Puradisc 25 mm Polyethersulfone Syringe Filter, 1.0 μm, nonsterile (1000 pcs)
1.0 μm
4.2 cm2
Polipropilene senza pigmenti
Luer maschio
Confezione da 1000
Fino a 100 ml
25 mm
Polietersulfone (PES)
Non-sterile
Per soluzioni acquose o a base di solventi, campionamento HPLC, TLC, GC
Luer Lock femmina
5.2 bar
Filtro per siringa
22.9 x 28.4 mm