Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc 25 mm: Sterile
Pre-wet with a water-miscible organic solvent prior to use with aqueous samples. Whatman™ Puradisc 13mm Syringe Filters: Nonsterile are chemically stable and inert hydrophobic membranes mainly for filtration of non-aqueous samples.
Marca:  Cytiva 6784-1350
200.96 EUR valido fino al 2024-03-31
Usa il codice promo "21663" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11339234
  • 247.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chemically stable and inert hydrophobic membrane
  • Low protein binding
  • For filtration of non-aqueous samples.
Specifica
Specifica
Puradisc 13 mm Polytetrafluoroethylene Syringe Filter, 5.0 μm, nonsterile (100 pcs)
5 μm
1.3 cm2
Polypropylene (PP)
Male luer
100 Pieces
Up to 10 mL
25 mm
PTFE
Non-sterile
Per la filtrazione di soluzioni acquose
Female luer lock
5.2 bar (75 psi)
Filtro per siringa
16.3 x 19.8 mm