Learn More
Cytiva Whatman™ Puradisc™ 4mm Nonsterile Syringe Filters
Used for HPLC samples containing low solid content and CE (Capillary Electrophoresis) samples
170.00€ - 1070.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Materiale | Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Materiale | Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11374674
|
Cytiva
6784-0402 |
0.2 μm | PTFE | <>10 μL | 100 Pieces |
198.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11334674
|
Cytiva
6783-0404 |
0.45 μm | PTFE | <>10 μL | 500 Pieces |
860.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11324674
|
Cytiva
6783-0402 |
0.2 μm | PTFE | <>10 μL | 500 Pieces |
860.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11384654
|
Cytiva
6779-0402 |
0.2 μm | PVDF | <10 μL | 100 Pieces |
239.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11394654
|
Cytiva
6779-0404 |
0.45 μm | PVDF | <10 μL | 100/conf. |
239.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11303335
|
Cytiva
6792-0402 |
0.2 μm | PVDF | <10 μL | 500 Pieces |
1060.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11313335
|
Cytiva
6792-0404 |
0.45 μm | PVDF | <10 μL | 500 Pieces |
1070.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11334654
|
Cytiva
6777-0402 |
0.2 μm | PVDF | <10 μL | 50 Pieces |
170.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11344654
|
Cytiva
6777-0404 |
0.45 μm | PVDF | <10 μL | 50 Pieces |
170.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11384674
|
Cytiva
6784-0404 |
0.45 μm | PTFE | <>10 μL | 100 Pieces |
198.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11314704
|
Cytiva
6790-0404 |
0.45 μm | Nylon | 500/pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11364694
|
Cytiva
6789-0402 |
0.2 μm | Nylon | <>10 μL | 100 Pieces |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11374694
|
Cytiva
6789-0404 |
0.45 μm | Nylon | <>10 μL | 500 Pieces |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11304704
|
Cytiva
6790-0402 |
0.2 μm | Nylon | <>10 μL | 500 Pieces |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Used for HPLC samples containing low solid content and CE (Capillary Electrophoresis) samples
- Diameter: 4mm
- Sample volume up to 2mL
- Low hold-up volume <10μl ensures maximum sample recovery
- Tube-tip format (optional)
- Wide sample compatibility
- Choice of membrane or glass microfiber filter media
Applications:
- HPLC samples containing low solid content - filtration will improve column life
- CE (Capillary Electrophoresis) samples - filtration will eliminate spurious peaks
- Sterile filtration of low volume samples
- UV/Vis samples - filter directly into cuvette using tube tip
- Refractometry - filter samples to prevent damage to instrument optics and improve accuracy of results
- Minimize nonspecific binding to membrane (due to small membrane size)
Specifica
Non-sterile | |
Syringe Filter |