Learn More
Cytiva Filtri per siringhe Puradisc™ Aqua 30
Specificamente per la filtrazione di campioni ambientali prima dell'analisi di COD e DOC. I filtri per siringhe Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 riducono al minimo il rilascio di carbonio dalla membrana in acetato di cellulosa che altrimenti causerebbe la contaminazione dei campioni.
Marca:  Cytiva 10462656
151.47 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 50.35000kg
Codice prodotto. 10054267
  • 169.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Low protein binding, hydrophilic cellulose acetate syringe filter media
  • Prewashed cellulose acetate (CA) syringe filter for reduced organic carbon extractables
  • Designed for sample preparation in support of dissolved organic carbon and chemical oxygen demand analysis
  • Standard inlet and outlet luer connectors
  • Larger filtration area (44% greater in comparison with 25mm), 30mm diameter
  • 0.45 micron Cellulose Acetate membrane
  • Membranes are prewashed to reduce organic carbon levels
  • Designed for aqueous samples
Specifica
Specifica
White
0.45 μm
Polycarbonate
Male Luer
Syringe Filter
Cellulose Acetate
For filtration of environmental samples prior to COD and DOC analysis
Female Luer Lock
50 Pack
30 mm