Learn More
Cytiva Filtri per siringhe Puradisc™ Aqua 30
Specificamente per la filtrazione di campioni ambientali prima dell'analisi di COD e DOC. I filtri per siringhe Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 riducono al minimo il rilascio di carbonio dalla membrana in acetato di cellulosa che altrimenti causerebbe la contaminazione dei campioni.
Marca: Cytiva 10462655
253.50 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55800kg
Descrizione
- Low protein binding, hydrophilic cellulose acetate syringe filter media
- Prewashed cellulose acetate (CA) syringe filter for reduced organic carbon extractables
- Designed for sample preparation in support of dissolved organic carbon and chemical oxygen demand analysis
- Standard inlet and outlet luer connectors
- Larger filtration area (44% greater in comparison with 25mm), 30mm diameter
- 0.45 micron Cellulose Acetate membrane
- Membranes are prewashed to reduce organic carbon levels
- Designed for aqueous samples
Specifica
White | |
0.45 μm | |
Polycarbonate | |
Male Luer | |
Syringe Filter |
Cellulose Acetate | |
For filtration of environmental samples prior to COD and DOC analysis | |
Female Luer Lock | |
100 Pack | |
30 mm |