Learn More
Cytiva Filtro per siringa in cellulosa Puradisc FP
La bassissima capacità legante delle proteine li rende adatti per applicazioni con recupero delle proteine. I filtri per siringa in acetato di cellulosa Whatman™ Puradisc FP 30 sono idrofili e funzionali per supporti acquosi e alcolici nonostante la limitata resistenza ai solventi.
126.00€ - 1000.00€
Specifica
Materiale | Cellulose Acetate |
---|---|
Area di filtraggio | 5.7 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed for aqueous sample; Filtration of protein-containing solutions w/minimal protein loss |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | <50 μL |
Materiale alloggiamento | Polycarbonate (PC) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Codice colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Codice colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10547872
|
Cytiva
10462701 |
0.2 μm | Red | 50 Pieces |
126.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10580082
|
Cytiva
10462710 |
0.2μ m | Red | Confezione da 100 |
236.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11319334
|
Cytiva
10462700 |
0.20 μm | Red | 500 Pieces |
1000.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11319314
|
Cytiva
10462206 |
0.2 μm | Red | 500 Pieces |
990.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10664281
|
Cytiva
10462601 |
0.45 μm | White | Confezione da 50 |
126.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10271201
|
Cytiva
10462610 |
0.45μ m | Bianco | Confezione da 100 |
236.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11349324
|
Cytiva
10462600 |
0.45μ m | Bianco | 500/confezione |
1000.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10047780
|
Cytiva
10462241 |
0.8 μm | Green | 50 Pieces |
126.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11349314
|
Cytiva
10462243 |
0.8 μm | Green | 500 Pieces |
990.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11389314
|
Cytiva
10462261 |
1.2 μm | Arancione | 50/conf. |
126.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11399314
|
Cytiva
10462263 |
1.2 μm | Orange | 500 Pieces |
990.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 09-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Exhibit very low protein binding, so they are suitable for protein recovery applications. Whatman™ 30mm Puradisc™ Nonsterile Cellulose Acetate Syringe Filters are hydrophilic, making them functional with aqueous and alcoholic media despite having limited solvent resistance.
Per siringhe in acetato di cellulosa per filtrazioni rapide e frequenti di campioni fino a 100 m- Diametro di 30 mm
- Area di filtrazione più ampia (44% in più rispetto alle versioni da 25 mm)
- Progettati per campioni acquosi
Specifica
Cellulose Acetate | |
Designed for aqueous sample; Filtration of protein-containing solutions w/minimal protein loss | |
Polycarbonate (PC) | |
6.9 bar (100 psi) | |
Up to 100 mL | |
30 mm |
5.7 cm2 | |
<50 μL | |
Female luer lock | |
Puradisc Syringe Filter | |
26 x 34 mm |