Learn More
Cytiva Fogli e cerchi lisci di grado qualitativo - Grado 3
Used for high precipitate capacity and increased wet strength. Whatman™ Qualitative Grade Plain Circles and Sheets - Grade 3 provide double the thickness of Whatman Grade 1.
12.70€ - 570.00€
Specifica
Materiale | Cellulose |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | A standard grade filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. For use in büchner funnels. |
Grado | Grade 3 |
Spessore (sistema metrico) | 390 μm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10092201
|
Cytiva
1003-185 |
Ø 185 mm | Circolari |
82.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11352835
|
Cytiva
1003-055 |
Ø 55 mm | Circolari |
17.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10495021
|
Cytiva
1003-070 |
Ø 70 mm | Circolari |
19.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11300444
|
Cytiva
1003-323 |
Ø 23 mm | Disc |
12.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11332845
|
Cytiva
1003-917 |
46 x 57 cm | Foglio |
570.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11370434
|
Cytiva
1003-320 |
Ø 320 mm | Disc |
215.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11322845
|
Cytiva
1003-240 |
Ø 240 mm | Circolari |
125.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11392835
|
Cytiva
1003-125 |
Ø 125 mm | Circolari |
44.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11382835
|
Cytiva
1003-110 |
Ø 110 mm | Circolari |
30.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11372835
|
Cytiva
1003-090 |
Ø 90 mm | Circolari |
26.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11302845
|
Cytiva
1003-150 |
Ø 150 mm | Circolari |
61.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Used for high precipitate capacity and increased wet strength. Whatman™ Qualitative Grade Plain Circles and Sheets - Grade 3 provide double the thickness of Whatman Grade 1.
- Per la filtrazione in aspirazione
- Alta capacità assorbente
- Ritenzione di particelle: >6 μm
- Porosità: Medio-fine
- Velocità di filtrazione†: ASTM™, 90 sec.; Herzberg, 325 sec.
- Superficie: Liscia, granulosa
Specifica
Cellulose | |
A standard grade filter used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. For use in büchner funnels. | |
Grade 3 | |
390 μm |