Learn More
Cytiva Carte da filtro qualitative: Cerchi di grado 1
Per portata e ritenzione di livello medio. La carta da filtro qualitativa Whatman™ grado 1 viene utilizzata di frequente in procedure di chiarificazione dei liquidi, analisi del suolo e analisi delle sementi.
75.75€ - 935.00€
Specifica
Formato | Foglio |
---|---|
Materiale | Cellulose |
Dimensione del poro | 11μ m |
Velocità di filtraggio | 150 sec. |
Portata | Medium |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11392815
|
Cytiva
1001-813 |
26 x 31 mm (1 x 1.23 in.) | Confezione da 1000 |
76.72€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11302825
|
Cytiva
1001-824 |
75 x 100 mm (3 x 4 in.) | 500 Pack |
75.75€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11312825
|
Cytiva
1001-917 |
460 x 570 mm (18.11 x 22.45 in.) | Confezione da 100 |
206.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11322825
|
Cytiva
1001-918 |
460 x 570 mm (18.11 x 22.45 in.) | 500 Pack |
935.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11310404
|
Cytiva
1001-929 |
600 x 600 mm (23.62 x 23.62 in.) | 100 Pack |
205.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11332825
|
Cytiva
1001-931 |
580 x 680 mm (22 x 26 in.) | 100 Pack |
262.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11300404
|
Cytiva
1001-932 |
580 x 680 mm (22 x 26 in.) | 500 Pack |
830.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids. Whatman™ Qualitative Filter Paper: Grade 1 Sheets are widely used standard grade filter paper for routine applications with medium retention and flow rates.
- Ritenzione delle particelle: >11μm
- Porosità: media
- Velocità di filtrazione†: ASTM™, 40 sec.; Herzberg, 150 sec.
- Superficie: liscia
Specifica
Foglio | |
11μ m | |
Medium | |
Grade 1 | |
180 μm |
Cellulose | |
150 sec. | |
A widely used standard grade filter paper for routine applications with medium retention and flow rate. It covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids. | |
Medium |