Learn More
Cytiva Carta da filtro per analisi quantitativa
Per una ritenzione elevata di precipitati cristallini molto fini. Carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 50 resistente agli strappi, alla manipolazione con mani bagnate e alla rimozione del precipitato tramite raschiatura.
Marca:  Cytiva 1450-055
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 10494831
  • 27.55€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Enables strong retention for very fine crystalline precipitates. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 50 Circles withstand shredding, wet handling, and precipitate removal by scraping.
Highly glazed, hardened filter paper
  • Thinner filter design (average thickness 115 μm) than most Büchner filter papers
  • Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
  • Nominal particle retention of 2.7 μm
  • Slow flow rates (Herzberg filtration speed 2685 s)
  • High purity and low ash content (0.015% ash maximum)
  • Compatible with Hirsch or Büchner funnels
Specifica
Specifica
144 s/100 mL/in2
Disc
2.7 μm
ASTM, 250 seconds; Herzberg, 2685 seconds
For qualitative or quantitative filtrations requiring vacuum assistance on Büchner or 3-piece filter funnels.
Fine
115 μm
55 mm
Grade 50 Filter for Quantitative Analysis, Thin, 55 mm circle (100 pcs)
Cotton Linters
2.7 μm
Slow
Grade 50
100 Pack
Hardened Low Ash