Learn More
Cytiva Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 41 Sheets
Nastro in carta per impregnazione, utile quando si determinano i composti gassosi con portata elevata o per analisi quantitative di inquinamento dell'aria. La carta filtrante quantitativa Whatman™ di grado 41 viene utilizzata anche per la preparazione dei campioni per le analisi dei metalli dopo digestione con acido nitrico.
Marca:  Cytiva 1441-866
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.41000kg
Codice prodotto. 11342955
  • 367.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ashless grades are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman™ quantitative filter papers are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.
  • Extremely low ash content (0.007% ash maximum)
  • 20μm nominal particle retention rating
  • Fast filtration speed (Herzberg 54 s)
  • Commonly used for routine air pollution analysis and soil pollution analysis
  • High-purity filters for quantitative analysis
Specifica
Specifica
4 s/100 mL/in2
Foglio
Precipitati gelatinosi e particelle grossolane
ASTM, 12 secondi; Herzberg, 54 secondi
Metallurgia: ferro e idrossidi di alluminio. Monitoraggio dell'inquinamento dell'aria. Carico normale; limitata resistenza all'umidità
Grossolano
215 μm
10 in.
8 in.
Grade 41 Fast Ashless Filter Paper, 203 × 254 mm sheet (100 pcs)
Linter di cotone di alta qualità
20 μm
Veloce
Grade 41
Confezione da 100
Ashless
203 mm
254 mm