Learn More
Cytiva Carta da filtro per analisi quantitativa
Per una ritenzione elevata di precipitati cristallini molto fini. Carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 50 resistente agli strappi, alla manipolazione con mani bagnate e alla rimozione del precipitato tramite raschiatura.
23.65€ - 300.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 144 s/100 mL/in2 |
---|---|
Formato | Disc |
Materiale | Cotton Linters |
Dimensione del poro | 2.7 μm |
Velocità di filtraggio | ASTM, 250 seconds; Herzberg, 2685 seconds |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11320494
|
Cytiva
1450-042 |
42.5 mm |
23.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10494831
|
Cytiva
1450-055 |
55 mm |
27.55€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340494
|
Cytiva
1450-070 |
70 mm |
30.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11332975
|
Cytiva
1450-090 |
90 mm |
35.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11342975
|
Cytiva
1450-110 |
110 mm |
39.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10634371
|
Cytiva
1450-125 |
12.5 cm |
45.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10002211
|
Cytiva
1450-150 |
150 mm |
70.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11372975
|
Cytiva
1450-185 |
185 mm |
94.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11382975
|
Cytiva
1450-240 |
240 mm |
159.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380484
|
Cytiva
1450-320 |
320 mm |
300.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Enables strong retention for very fine crystalline precipitates. Whatman™ Quantitative Filter Paper: Grade 50 Circles withstand shredding, wet handling, and precipitate removal by scraping.
Carta filtrante indurita e satinata- Più sottile (spessore medio 115 μm) rispetto alla maggior parte di carte filtranti Büchner
- Trattata con acidi per un'elevata resistenza al bagnato e un'alta resistenza chimica
- Ritenzione delle particelle nominale di 2.7 μm
- Portata bassa (velocità di filtrazione Herzberg 2685 s)
- Elevata purezza e basso contenuto di ceneri (percentuale massima dello 0.015%)
- Compatibile con gli imbuti Hirsch o Büchner
Specifica
144 s/100 mL/in2 | |
Cotton Linters | |
ASTM, 250 seconds; Herzberg, 2685 seconds | |
Grade 50 | |
100 Pack | |
Hardened Low Ash |
Disc | |
2.7 μm | |
Slow | |
Fine | |
115 μm |