Learn More
Cytiva Membrane in cellulosa rigenerata: Grado RC 55
Descrizione
- Spontaneously wetting, very good wet strength
- Extremely chemically resistant; suitable for aqueous and organic media
- Hydrophilic
- Mechanically stable
- Sterilizable by all methods
Specifica
Specifica
| Materiale | Regenerated Cellulose |
| Dimensione del poro | 0.5 μm |
| Idrofobicità | Hydrophilic |
| Spessore (sistema metrico) | 75 μm |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |