Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in PTFE ReZist da 30 mm
Per chiarificare solventi organici aggressivi. I filtri per siringhe Whatman™ ReZist da 50 mm in PTFE includono membrane in PTFE integrate, permanentemente idrofobiche.
Marca: Cytiva 10463607
133.27 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35100kg
Descrizione
Lightweight air venting units suitable for protective vents in-line filtration, and isolation applications when working with chemicallly harsh solvents
- Eccellente resistenza chimica contro i solventi HPLC standard organici
- Utilizzato come filtro di ventilazione per i recipienti più piccoli
- La membrana idrofobica in PTFE è laminata in polipropilene
- Consente un utilizzo ottimale di volumi ridotti di campione
Specifica
Tubing Nozzle 6 to 10 mm ID hose | |
PTFE | |
Sterile | |
Polipropilene (PP) | |
Confezione da 10 | |
50 mm |
Polipropilene (PP) | |
0.2 μm | |
Progettato per resistere ai solventi organici; ideale per la chiarificazione di solventi organici aggressivi; utilizzato come filtro per l'aerazione di piccoli contenitori | |
Whatman™ ReZist™ | |
Filtro per siringa |