Learn More
Cytiva Whatman™ 25mm Roby™ Syringe Filters
Sviluppate espressamente per sistemi automatizzati di filtrazione dei campioni
582.00€ - 2930.00€
Specifica
Area di filtraggio | 4.2 cm2 |
---|---|
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | ≤50 μL |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Stile ingresso | Luer-Lock femmina |
Stile uscita | Male luer |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11373375
|
Cytiva
10463803 |
Nylon | 0.45 μm | 200/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11363375
|
Cytiva
10463802 |
Nylon | 0.45 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11919227
|
Cytiva
10463805 |
Nylon Glass Fiber | 0.45 μm | 200/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11353375
|
Cytiva
10463804 |
Nylon con fibra di vetro (NL/GF) | 0.45 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11313385
|
Cytiva
10463807 |
Cellulosa rigenerata (RC) | 0.45 μm | 200/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11303385
|
Cytiva
10463806 |
Cellulosa rigenerata (RC) | 0.45 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11959187
|
Cytiva
10463809 |
Cellulosa rigenerata con membrana in fibra di vetro (RC/GF) | 0.45 μm | 200/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11929227
|
Cytiva
10463808 |
Cellulosa rigenerata con membrana in fibra di vetro (RC/GF) | 0.45 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11949227
|
Cytiva
10463813 |
Acetato di cellulosa con fibra di vetro (CA/GF) | 0.45 μm | 200/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11323375
|
Cytiva
10463814 |
Fibra di vetro (GF) | 0.7 μm | 200/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11313375
|
Cytiva
10463815 |
Fibra di vetro (GF) | 0.7 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11343375
|
Cytiva
10463801 |
Fibra di vetro (GF) | 1 μm | 200/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11333375
|
Cytiva
10463800 |
Fibra di vetro (GF) | 1 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Filter housing is made from mechanically stable polypropylene
- Available with a variety of membrane types; including integrated glass fiber prefilter for difficult samples
- External geometry of filter housing ensures simple, smooth filter transport from the storage turntable to the filtration site and easy filter changing
- Suitable for use with Sotax, Caliper, Zymark and Varian tablet testers
- Connection (In/Out): Luer-lock female/Luer male
Membranes
- Glass Fiber (GF)
- Nylon (NL)
- Regenerated Cellulose (RC)
- Cellulose Acetate (CA)
Fine filtration of samples in the automatic tablet dissolution test. The Roby 25 Filter Validation Kit can be used for method development.
Note: 200 packs include 8 tubes with 25 pieces each
Specifica
4.2 cm2 | |
Polipropilene | |
Male luer | |
Filtro per siringa |
≤50 μL | |
Luer-Lock femmina | |
6.9 bar (100 psi) | |
25 mm |