Learn More
Cytiva™ Whatman™ Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25
Descrizione
Cytiva Whatman Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25, Black, Diameter Outside: 47mm, 1.85 in., Grid Color: White, Autoclavable: Yes, Grade: ME 25, Includes: With interleaving paper and without pad, Membrane Type: WME, Pore Size: 0.45um, Protein Binding Capacity: Medium
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Peso base | 4.3 to 5.0 mg/cm2 |
| Colore | White |
| Materiale (membrana) | MCE |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Microbiological work |
| Grado | ME 25 |
| Colore della griglia | Not Applicable |
| Include | Interleaving paper |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ME25 ST, 0.45 µm 47 mm, 100 pack
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.