Learn More
Cytiva Whatman™ Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25
Codice prodotto. 11345384
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
47 mm
50 mm
Colore:
Black
White
Colore della griglia:
Black
Nero
Not Applicable
White
Quantità:
100/Pk.
1000/Pk.
400/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 400
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Colore Colore della griglia Quantità Dimensione della confezione
11345384 47 mm White Black 100/Pk. pezzi 100
11355394 50 mm Black White 100/Pk. pezzi 100
11335314 47 mm White Not Applicable 100/Pk. pezzi 100
11345394 47 mm Black White 1000/Pk. pezzi 1000
11335394 47 mm Black White 100/Pk. pezzi 100
13247119 50 mm White Nero 400/Pk. pezzi 400
13267119 50 mm White Nero 100/Pk. pezzi 100
13237119 47 mm White Nero 100/Pk. pezzi 100
13257119 47 mm White Nero 400/Pk. pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11345384 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10407970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    207.00€ / pezzi 100
    Risparmia 15.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Cytiva Whatman Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25, Black, Diameter Outside: 47mm, 1.85 in., Grid Color: White, Autoclavable: Yes, Grade: ME 25, Includes: With interleaving paper and without pad, Membrane Type: WME, Pore Size: 0.45um, Protein Binding Capacity: Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 4.3 to 5.0 mg/cm2
Colore White
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) To quantitatively evaluate microorganism counts
Grado ME 25
Colore della griglia Black
Idrofobicità Hydrophilic
Include Without interleaving paper and pad
Capacità legante delle proteine Medium
Quantità 100/Pk.
Size (Metric) Grid 0.31cm
Tipo di superficie Grid
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Spessore (sistema metrico) 145 μm
Tipo Membrane
Portata flusso d'acqua 12.5 sec./100mL/12.5cm2
Diametro (sistema imperiale) 1.85 in.
Diametro (sistema metrico) 47 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME25/51 ST, 0.45µm 47mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose