Learn More
Cytiva Whatman™ Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25
Codice prodotto. 11355394
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
47 mm
50 mm
Colore:
Black
White
Colore della griglia:
Black
Nero
Not Applicable
White
Quantità:
100/Pk.
1000/Pk.
400/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 400
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Colore Colore della griglia Quantità unitSize
11355394 50 mm Black White 100/Pk. pezzi 100
11335314 47 mm White Not Applicable 100/Pk. pezzi 100
11345394 47 mm Black White 1000/Pk. pezzi 1000
11335394 47 mm Black White 100/Pk. pezzi 100
11345384 47 mm White Black 100/Pk. pezzi 100
13247119 50 mm White Nero 400/Pk. pezzi 400
13267119 50 mm White Nero 100/Pk. pezzi 100
13237119 47 mm White Nero 100/Pk. pezzi 100
13257119 47 mm White Nero 400/Pk. pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11355394 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10409772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    185.00€ / pezzi 100
    Risparmia 7.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cytiva Whatman Sterile Mixed Cellulose Ester Membranes, ME 25, Black, Diameter Outside: 47mm, 1.85 in., Grid Color: White, Autoclavable: Yes, Grade: ME 25, Includes: With interleaving paper and without pad, Membrane Type: WME, Pore Size: 0.45um, Protein Binding Capacity: Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 4.3 to 5.0 mg/cm2
Colore Black
Materiale (membrana) MCE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) To quantitatively evaluate microorganism counts
Grado ME 25
Colore della griglia White
Idrofobicità Hydrophilic
Include Interleaving paper, w/o pad
Capacità legante delle proteine Medium
Quantità 100/Pk.
Size (Metric) Grid 0.31cm
Tipo di superficie Grid
Temperatura (sistema imperiale) operativa 266°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 130°C
Tipo Membrane
Portata flusso d'acqua 12.5 sec./100mL/12.5cm2
Diametro (sistema imperiale) 1.96 in.
Diametro (sistema metrico) 50 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • ME25/31 ST, 0.45 µm 50 mm, 100 pack
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.