Learn More
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, Large Refills
Codice prodotto. 11959297
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) gel:
5.9 in.
7.8 in.
8.2 in.
9.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) gel:
15 cm
20 cm
21 cm
25 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel:
4.7 in.
5.9 in.
7.8 in.
Larghezza (sistema metrico) gel:
12 cm
15 cm
20 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) gel Lunghezza (sistema metrico) gel Larghezza (sistema imperiale) gel Larghezza (sistema metrico) gel Dimensione della confezione
11959297 5.9 in. 15 cm 5.9 in. 15 cm Pezzo
11939297 8.2 in. 21 cm 4.7 in. 12 cm Pezzo
11979297 7.8 in. 20 cm 5.9 in. 15 cm Pezzo
11919307 9.8 in. 25 cm 7.8 in. 20 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11959297 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10416314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    318.00€ / pezzi 1
    Risparmia 31.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For use with TurboBlotter Kits
Refill packs contain additional membranes and papers needed for further transfers.
  • Consists of one sheet of Nytra™ SPC 0.45μm Nylon membrane
  • One wick of 3MM Chr blotting paper
  • Blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper
  • 20 sheets of GB004 blotting paper
  • Refills contain five sets of transfer materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 15 x 15 cm Gel TurboBlotter™ Blotting Transfer Kit
Tipo Nytran™ SPC 0.45μm TurboBlotter™ Refill
Include Five sets of transfer materials (Nytran™ SPC membrane, wick and stack of 8 sheets of 3mm chromatography Paper and 20 sheets of GB004 Paper)
Lunghezza (sistema imperiale) gel 5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) gel 15 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) gel 15 cm