Learn More
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, Small Refills
Codice prodotto. 11919297
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) gel:
5.5 in.
5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) gel:
14 cm
15 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel:
3.9 in.
4.3 in.
Larghezza (sistema metrico) gel:
10 cm
11 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) gel Lunghezza (sistema metrico) gel Larghezza (sistema imperiale) gel Larghezza (sistema metrico) gel Dimensione della confezione
11919297 5.5 in. 14 cm 4.3 in. 11 cm Pezzo
11999287 5.9 in. 15 cm 3.9 in. 10 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11919297 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10416306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    286.00€ / pezzi 1
    Risparmia 15.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
For use with TurboBlotter Kits
Refill packs contain additional membranes and papers needed for further transfers.
  • Consists of one sheet of Nytra™ SPC 0.45μm Nylon membrane
  • One wick of 3MM Chr blotting paper
  • Blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper
  • 20 sheets of GB004 blotting paper
  • Refills contain five sets of transfer materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 11 x 14 cm Gel TurboBlotter™ Blotting Transfer Kit
Tipo Nytran™ SPC 0.45μm TurboBlotter™ Refill
Include Five sets of transfer materials (Nytran™ SPC membrane, wick and stack of 8 sheets of 3mm chromatography Paper and 20 sheets of GB004 Paper)
Lunghezza (sistema imperiale) gel 5.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) gel 14 cm
Larghezza (sistema imperiale) gel 4.3 in.
Larghezza (sistema metrico) gel 11 cm