Learn More
Cytiva Membrane in nitrato di cellulosa tipo WCN
Codice prodotto. p-112220
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1μ m
0.1 μm
0.2 μm
0.45 μm
0.45μ m
0.45 μm
0.65 μm
0.8 μm
0.8 μm
1.0μ m
1.0 μm
1.2 μm
3.0μ m
3.0 μm
5μ m
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
25 mm
37 mm
47 mm
47 mm
50 mm
90 mm
90 mm
142 mm
142 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) unitSize
11384854 1.0μ m 25 mm pezzi 100
11324864 3.0μ m 25 mm pezzi 100
10154211 0.45 μm 25 mm pezzi 100
11354854 0.8 μm 25 mm pezzi 100
11374834 0.1μ m 47 mm pezzi 100
11394854 1.0 μm 47 mm pezzi 100
11364844 0.45μ m 47 mm pezzi 100
11364864 5μ m 90 mm pezzi 25
11314864 1.2 μm 142 mm pezzi 25
10565361 0.8 μm 47 mm pezzi 100
10470713 5μ m 47 mm pezzi 100
11304854 0.45 μm 142 mm pezzi 25
10652972 3.0 μm 47 mm pezzi 100
11334854 0.65 μm 47 mm pezzi 100
11364854 0.8 μm 37 mm pezzi 100
11384834 0.2 μm 13 mm pezzi 100
11364834 0.1 μm 25 mm pezzi 100
10777222 0.2 μm 47 mm pezzi 100
11334844 0.45 μm 13 mm pezzi 100
11344864 5μ m 25 mm pezzi 100
11394844 0.45 μm 90 mm pezzi 25
11324844 0.2 μm 142 mm pezzi 25
11395044 0.8 μm 90 mm pezzi 25
10694112 0.2 μm 25 mm pezzi 100
11314844 0.2 μm 90 mm pezzi 25
11374844 0.45 μm 50 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Codice prodotto. 11384854 Fornitore Cytiva N. del fornitore 7190002
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Consigliata per la maggior parte delle applicazioni di routine, questa membrana viene prodotta in condizioni strettamente controllate. Membrane in nitrato di cellulosa Cytiva tipo WCN con distribuzione fitta dei pori per una maggiore capacità di cattura e analisi della superficie.
Recommended for majority of routine applications, this membrane is manufactured under strictly controlled conditions. Whatman™ Type WCN Cellulose Nitrate Membranes narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Among the strongest of their type with noticeably improved flexibility and tolerating abuse without sacrificing integrity
  • Low level of extractables—generally below that of other similar membranes
  • Advanced manufacturing ensures narrow pore size distribution and minimal batch-to-batch variation
  • Autoclavable at 121°C (250°F), with low shrinkage
  • Gridded circles available (Cat. No. 09-529-710 Series)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Colore Bianco
Materiale Nitrato di cellulosa
Dimensione del poro 1.0μ m
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione chiarificante (generica)
Idrofobicità Idrofilo
Quantità 100/conf.
Diametro (sistema metrico) 25 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • cellulose nitrate circles, plain, 1µm 25mm
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose