Learn More
QIAGEN UniCore Punch Kit
Use the manual UniCore punch system for sample disc removal from FTA cards. Contains 4 punchers and 2 cutting mats.
Marca: QIAGEN WB100040
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10440kg
Descrizione
UniCore Punch Kit
Un tappetino da taglio (disponibile separatamente WB100022; WB100088) incluso nei kit UniCore Punch garantisce tagli puliti del campione dalle schede Elute FTA/FTA e prolunga la durata della punta di taglio (fino a 500 punzoni ).
I taglienti in acciaio inossidabile (da 1,2 a 6 mm) consentono il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettati per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia .
UniCore Puncher
La punta di taglio in acciaio inossidabile (da 1,0 a 6 mm) consente il carotaggio manuale, il recupero e l'espulsione controllata del punzone FTA.
Progettato per ridurre al minimo la contaminazione e il riporto tra i campioni quando viene seguita una procedura di pulizia.
Specifica
0.23 in. | |
FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device | |
4 punchers, 2 cutting mats | |
4 Pk. |
6.0 mm | |
FTA™ cards, FTA™ elute cards, and EasiCollect device | |
UniCore Punch Kit |