Learn More
Cytiva Whatman™ UniFilter™ Microplates, 96-Well, 2mL
Use for biomolecular purification by solid-phase extraction and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation
870.00€
Specifica
Formato Standard
Descrizione GE’s Whatman UNIFILTER 2 mL, 96 well microplates are used for large sample or reagent volumes, as in biomolecule purification by SPE and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation.
Matrice 8 x 12
No. of Wells 96
Forma pozzetto Filter
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Membrana Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Membrana Prezzo Quantità e disponibilità  
11975114
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
7700-7206
Hydrophilic PVDF Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Glass-filled polypropylene microplates
  • Patented integral filter design prevents well-to-well cross contamination
  • Standard footprint—compatible with most plate readers, autosamplers and robots
  • Unique drip director design on the bottom of the plates controls filtrate placement
  • Available in several media types
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Filter
Long drip director
GE’s Whatman UNIFILTER 2 mL, 96 well microplates are used for large sample or reagent volumes, as in biomolecule purification by SPE and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation.
96
Biomolecule purification by solid phase extraction and organic synthesis in combinatorial chemistry library generation
25/Pk.