Learn More
Cytiva Whatman™ UNIPLATE™ 96-Well Clear Microplates
Codice prodotto. 11348674
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11348674 Clear pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11348674 Fornitore Cytiva N. del fornitore 77011651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00€
    234.00€ / pezzi 50
    Risparmia 37.00€
    13% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
One-piece molded collection plates designed to suit a variety of applications.
  • Polystyrene
  • Withstand low temperatures (-20°C) for long-term storage
  • Flat, Round or V-shaped well bottoms
  • Conform to ANSI™/SBS (American National Standards Institute, Society of Biomolecular Screening) standards for compatibility with most microplate readers and automated plate-handling devices
  • Untreated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Descrizione UNIPLATE microplates
Matrice 8 x 12
Colore Clear
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 650 μL
No. of Wells 96
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Square, Flat Bottom (F-well)
Quantità 50/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 18.31 cm
Larghezza (sistema metrico) 12.2 cm
Vedi altri risultati Show Less