Learn More
Cytiva Micropiastre da 24 e 48 pozzetti UNIPLATE™
Codice prodotto. 11328684
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Volume (sistema metrico) pozzetto:
5 mL
10 mL
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
circolare
No. of Wells:
24
48
Dimensione della confezione:
pezzi 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Volume (sistema metrico) pozzetto Forma pozzetto No. of Wells Dimensione della confezione
11328684 Non-sterile 5 mL Flat Bottom (F-well) 48 pezzi 25
11378674 Non-sterile 10 mL circolare 24 pezzi 25
10423772 Sterile 10 mL circolare 24 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11328684 Fornitore Cytiva N. del fornitore 77015500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    315.00€ / pezzi 25
    Risparmia 20.00€
    5% Sconto
In stock
In polipropilene, per garantire un'elevata stabilità chimica e termica. Le micropiastre Whatman™ UNIPLATE™ sono adatte per la raccolta di filtrati semplici e per le tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi (HTS).
Manufactured from polypropylene for superior chemical and thermal stability. Whatman™ UNIPLATE™ Microplates are suitable for simple filtrate collection and homogeneous assay techniques used in high-throughput screening (HTS).
  • Withstand low temperatures (-80°C) for long-term storage
  • Conform to ANSI™/SBS standards for compatibility with most microplate readers and automated plate-handling devices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Descrizione UNIPLATE microplates
Matrice 6 x 8
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) pozzetto 5 mL
No. of Wells 48
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per le tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi
Quantità 25/Pk.