Learn More
Cytiva Micropiastre da 24 e 48 pozzetti UNIPLATE™
Codice prodotto. 11378674
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Volume (sistema metrico) pozzetto:
5 mL
10 mL
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
circolare
No. of Wells:
24
48
Dimensione della confezione:
pezzi 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Volume (sistema metrico) pozzetto Forma pozzetto No. of Wells Dimensione della confezione
11378674 Non-sterile 10 mL circolare 24 pezzi 25
11328684 Non-sterile 5 mL Flat Bottom (F-well) 48 pezzi 25
10423772 Sterile 10 mL circolare 24 pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378674 Fornitore Cytiva N. del fornitore 77015102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    466.00€
    439.00€ / pezzi 25
    Risparmia 27.00€
    5% Sconto
In stock
Ajouter au panier
In polipropilene, per garantire un'elevata stabilità chimica e termica. Le micropiastre Whatman™ UNIPLATE™ sono adatte per la raccolta di filtrati semplici e per le tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi (HTS).
Manufactured from polypropylene for superior chemical and thermal stability. Whatman™ UNIPLATE™ Microplates are suitable for simple filtrate collection and homogeneous assay techniques used in high-throughput screening (HTS).
  • Withstand low temperatures (-80°C) for long-term storage
  • Conform to ANSI™/SBS standards for compatibility with most microplate readers and automated plate-handling devices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formato Standard
Descrizione UNIPLATE microplates
Matrice 4 x 6
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) pozzetto 10 mL
No. of Wells 24
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto circolare
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per le tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi
Quantità 25/Pk.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.